3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17626-100G OR17626-25G
APOSOR17626-100GEA 282 EUR
APOSOR17626-100G APOSOR17626-25G
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈O₃
MW: 176,17 g/mol
Pto. de fusión: 194…197 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060511
Núm. CAS: 24673-56-1