1H-Indazole-4-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Formylindazole, 1H-Indazole-4-carboxaldehyde, 4-Formyl-1H-indazole
OR17651-1G OR17651-5G
APOSOR17651-1GEA 55.1 EUR
APOSOR17651-1G APOSOR17651-5G
1H-Indazole-4-carbaldehyde 95%
1H-Indazole-4-carbaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Pto. de fusión: 166…167 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06738279
Núm. CAS: 669050-70-8