4-Bromo-6-methylisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17654-1G OR17654-250MG
APOSOR17654-1GEA 88.6 EUR
APOSOR17654-1G APOSOR17654-250MG
4-Bromo-6-methylisoquinoline
4-Bromo-6-methylisoquinoline
Formula: C₁₀H₈BrN
MW: 222.0812 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12922845
Núm. CAS: 1204298-52-1