3-Amino-6-bromoisoquinoline 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 6-Bromoisoquinolin-3-amine

OR17655-1G OR17655-5G
APOSOR17655-1GEA 78.3 EUR
APOSOR17655-1G APOSOR17655-5G
3-Amino-6-bromoisoquinoline 97%
3-Amino-6-bromoisoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
MW: 223,0700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11101002
Núm. CAS: 891785-28-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR