1-Amino-5-bromoisoquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromoisoquinolin-1-amine
OR17656-1G OR17656-250MG OR17656-50MG
APOSOR17656-1GEA 206 EUR
APOSOR17656-1G APOSOR17656-250MG APOSOR17656-50MG
1-Amino-5-bromoisoquinoline 95%
1-Amino-5-bromoisoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
MW: 223,0700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226920
Núm. CAS: 852570-80-0