2-Bromo-4-iodoaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17657-5G OR17657-25G OR17657-100G
APOSOR17657-5GEA 0 EUR
APOSOR17657-5G APOSOR17657-25G APOSOR17657-100G
2-Bromo-4-iodoaniline 98%
2-Bromo-4-iodoaniline
Formula: C₆H₅BrIN
Pto. de fusión: 75…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780668
Núm. CAS: 29632-73-3