4-Bromo-N,N-diphenylaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Bromophenyl)diphenylamine, 4-Bromotriphenylamine
OR17665-100G OR17665-25G
APOSOR17665-100GEA 116 EUR
APOSOR17665-100G APOSOR17665-25G
4-Bromo-N,N-diphenylaniline 98%
4-Bromo-N,N-diphenylaniline
Formula: C₁₈H₁₄BrN
Pto. de fusión: 108…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01851266
Núm. CAS: 36809-26-4