4-Methyl-1-piperazineacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR17668-10G OR17668-1G
APOSOR17668-10GEA 148 EUR
APOSOR17668-10G APOSOR17668-1G
4-Methyl-1-piperazineacetic acid 97%
4-Methyl-1-piperazineacetic acid
Formula: C₇H₁₄N₂O₂
MW: 158,1983 g/mol
Pto. de fusión: 130…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03444554
Núm. CAS: 54699-92-2