7-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR17678-100G OR17678-25G OR17678-500G
APOSOR17678-100GEA 122 EUR
APOSOR17678-100G APOSOR17678-25G APOSOR17678-500G
7-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona 97%
7-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Pto. de fusión: 59…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001696
Núm. CAS: 6836-19-7
EINECS: 229-916-0