5-Cloro-o-toluidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Chloro-2-methylaniline, 2-Amino-4-chlorotoluene
OR17697-100G OR17697-500G OR17697-25G
APOSOR17697-100GEA 31.9 EUR
APOSOR17697-100G APOSOR17697-500G APOSOR17697-25G
5-Cloro-o-toluidina 98%
5-Cloro-o-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Pto. Ebullición: 236…238 °C
Pto. de fusión: 20…22 °C
Densidad: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007779
Núm. CAS: 95-79-4
UN: 3429
ADR: 6.1 III