(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Aminomethyl)-1H-benzimidazole
OR17701-25G
APOSOR17701-25GEA 179 EUR
APOSOR17701-25G
(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine 95%
(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine
Formula: C₈H₉N₃
MW: 147,1772 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464052
Núm. CAS: 5805-57-2
UN: 3259
ADR: 8,III