2-Chloropyrimidine-4,5-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17704-1G OR17704-250MG
APOSOR17704-1GEA 32.2 EUR
APOSOR17704-1G APOSOR17704-250MG
2-Chloropyrimidine-4,5-diamine
2-Chloropyrimidine-4,5-diamine
Formula: C₄H₅ClN₄
Pto. de fusión: 230…232 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047355
Núm. CAS: 14631-08-4