Quinoxaline-6-acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Quinoxalin-6-yl)acetic acid
OR17707-1G OR17707-250MG
APOSOR17707-1GEA 380 EUR
APOSOR17707-1G APOSOR17707-250MG
Quinoxaline-6-acetic acid
Quinoxaline-6-acetic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09880609
Núm. CAS: 473932-16-0