Quinoxaline-6-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR17708-100MG
OR17708-250MG
APOSOR17708-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR17708-100MG
APOSOR17708-250MG
Quinoxaline-6-carbaldehyde
Quinoxaline-6-carbaldehyde
Formula:
C9H6N2O Pto. de fusión: 130…131 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00805834 Núm. CAS: 130345-50-5 |