5-Cyano-3-pyridinylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17709-250MG OR17709-5G
APOSOR17709-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR17709-250MG APOSOR17709-5G
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid 98%
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid
Formula: C6H5BN2O2
MW: 147,9300 g/mol
Pto. de fusión: 143…145 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07374882
Núm. CAS: 497147-93-0