1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17713-1G OR17713-10G OR17713-5G
APOSOR17713-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17713-1G APOSOR17713-10G APOSOR17713-5G
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester 98%
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₂₂BNO₂
Pto. de fusión: 72…76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11506069
Núm. CAS: 454482-11-2