2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17716-250MG OR17716-100MG
APOSOR17716-250MGEA 426 EUR
APOSOR17716-250MG APOSOR17716-100MG
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane 95%
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane
Formula: C₇H₁₃NO
Pto. Ebullición: 208 °C
Densidad: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12407095
Núm. CAS: 1046153-20-1