Fenotiazina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 10H-Phenothiazine
OR17816-250G OR17816-500G OR17816-5KG
APOSOR17816-250GEA 87 EUR
APOSOR17816-250G APOSOR17816-500G APOSOR17816-5KG
Fenotiazina 99%
Fenotiazina
Formula: C₁₂H₉NS
Pto. Ebullición: 371 °C
Pto. de fusión: 182…187 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005015
Núm. CAS: 92-84-2
EINECS: 202-196-5