2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17819-100G OR17819-25G OR17819-5G
APOSOR17819-100GEA 178 EUR
APOSOR17819-100G APOSOR17819-25G APOSOR17819-5G
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Formula: C₆H₄Cl₂IN
Pto. de fusión: 79…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08533279
Núm. CAS: 697-90-5