Ioduro de 1-aminopiridinio 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Aminopiridina HI
OR17820-100G OR17820-25G
APOSOR17820-100GEA 217 EUR
APOSOR17820-100G APOSOR17820-25G
Ioduro de 1-aminopiridinio 98%
Ioduro de 1-aminopiridinio
Formula: C₅H₇IN₂
Pto. de fusión: 159…161 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051893
Núm. CAS: 6295-87-0