1-(4-Chlorophenyl)ethanamine, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
OR17821-1G OR17821-10G
APOSOR17821-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17821-1G APOSOR17821-10G
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine, grado técnico
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine
Formula: C₈H₁₀ClN
Pto. Ebullición: 82,4 °C/2.8mmHg
Densidad: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00044766
Núm. CAS: 6299-02-1
EINECS: 228-576-0
UN: 2735
ADR: 8,II