4-(4-Bromofenil)morfolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17823-100G OR17823-25G
APOSOR17823-100GEA 267 EUR
APOSOR17823-100G APOSOR17823-25G
4-(4-Bromofenil)morfolina
4-(4-Bromofenil)morfolina
Formula: C₁₀H₁₂BrNO
MW: 242.12 g/mol
Pto. de fusión: 114…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112483
Núm. CAS: 30483-75-1