2-Cloroetil metil éter
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Methoxyethyl chloride
OR17824-100G OR17824-25G OR17824-500G
APOSOR17824-100GEA 39.3 EUR
APOSOR17824-100G APOSOR17824-25G APOSOR17824-500G
2-Cloroetil metil éter
2-Cloroetil metil éter
Formula: C₃H₇ClO
Pto. Ebullición: 89…90 °C
Pto. de fusión: –55 °C
Densidad: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000972
Núm. CAS: 627-42-9
EINECS: 210-999-7
UN: 3271
ADR: 3,II