3-Bromoestireno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-vinylbenzene
OR17825-1G OR17825-25G OR17825-5G
APOSOR17825-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17825-1G APOSOR17825-25G APOSOR17825-5G
3-Bromoestireno 97%
3-Bromoestireno
Formula: C₈H₇Br
MW: 183,05 g/mol
Pto. Ebullición: 74…75 °C/3mmHg
Densidad: 1,406 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000088
Núm. CAS: 2039-86-3
EINECS: 218-025-2