Aniline-2,5-disulphonic acid monosodium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium Hydrogen 2-Amino-1,4-benzenedisulphonate, 2,5-Disulfoaniline Monosodium Salt, Aniline-2,5-disulphonic Acid Monosodium Salt, 2,5-Disulphoaniline Monosodium Salt, Sodium Hydrogen 2-Amino-1,4-benzenedisulfonate, 2-Amino-1,4-benzenedisulfonic acid Monosodium Salt, Sodium 2-amino-4-sulphobenzenesulphonate, 2-Amino-1,4-benzenedisulphonic acid Monosodium Salt
OR17827-5G OR17827-100G
APOSOR17827-5GEA 21.9 EUR
APOSOR17827-5G APOSOR17827-100G
Aniline-2,5-disulphonic acid monosodium salt
Aniline-2,5-disulphonic acid monosodium salt
Formula: C₆H₇NO₆S₂
MW: 275.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078393
Núm. CAS: 24605-36-5
EINECS: 246-349-4