3,4-Ethylenedioxythiophene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, EDOT
OR17830-100G OR17830-25G OR17830-5G
APOSOR17830-100GEA 183 EUR
APOSOR17830-100G APOSOR17830-25G APOSOR17830-5G
3,4-Ethylenedioxythiophene 98%
3,4-Ethylenedioxythiophene
Formula: C₆H₆O₂S
MW: 142,17 g/mol
Pto. Ebullición: 193 °C
Pto. de fusión: 10,5 °C
Densidad: 1,331 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093622
Núm. CAS: 126213-50-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III