4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17833-1G OR17833-5G
APOSOR17833-1GEA 0 EUR
APOSOR17833-1G APOSOR17833-5G
4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine 98%
4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine
Formula: C₁₅H₁₀Cl₂N₄O₂
Pto. de fusión: 159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03839838
Núm. CAS: 150728-13-5