2-Pyrimidinecarboxaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17838-1G OR17838-250MG OR17838-5G
APOSOR17838-1GEA 186 EUR
APOSOR17838-1G APOSOR17838-250MG APOSOR17838-5G
2-Pyrimidinecarboxaldehyde 95%
2-Pyrimidinecarboxaldehyde
Formula: C₅H₄N₂O
MW: 108,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07778416
Núm. CAS: 27427-92-5