1-Etinil-3-nitrobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR1784-1G OR1784-25G OR1784-5G
APOSOR1784-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1784-1G APOSOR1784-25G APOSOR1784-5G
1-Etinil-3-nitrobenceno 97%
1-Etinil-3-nitrobenceno
Formula: C₈H₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02181150
Núm. CAS: 3034-94-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III