5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-5-(aminomethyl)pyridine, 2-BOC protected, 2-(Boc-amino)-5-(aminomethyl)pyridine
OR17840-1G
OR17840-250MG
APOSOR17840-1GEA
227
EUR
APOSOR17840-1G
APOSOR17840-250MG
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine 95%
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine
Formula:
C₁₁H₁₇N₃O₂ Pto. de fusión: 141…143 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07781132 Núm. CAS: 187237-37-2 |