2-(Bromomethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR17841-1G OR17841-250MG
APOSOR17841-1GEA 55.1 EUR
APOSOR17841-1G APOSOR17841-250MG
2-(Bromomethyl)quinoline
2-(Bromomethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₈BrN
Pto. de fusión: 55…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062399
Núm. CAS: 5632-15-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III