Ácido 3-iodo-p-toluico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17850-100G OR17850-25G OR17850-5G
APOSOR17850-100GEA 82.8 EUR
APOSOR17850-100G APOSOR17850-25G APOSOR17850-5G
Ácido 3-iodo-p-toluico
Ácido 3-iodo-p-toluico
Formula: C₈H₇IO₂
Pto. de fusión: 208…212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010392
Núm. CAS: 82998-57-0