4-Chloro-2,6-dimethylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17851-1G OR17851-25G OR17851-5G
APOSOR17851-1GEA 26.1 EUR
APOSOR17851-1G APOSOR17851-25G APOSOR17851-5G
4-Chloro-2,6-dimethylpyridine 98%
4-Chloro-2,6-dimethylpyridine
Formula: C₇H₈ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646174
Núm. CAS: 3512-75-2