2,4-Dicloro-5-metilpirimidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR17853-100G OR17853-25G OR17853-5G
APOSOR17853-100GEA 60.9 EUR
APOSOR17853-100G APOSOR17853-25G APOSOR17853-5G
2,4-Dicloro-5-metilpirimidina 98%
2,4-Dicloro-5-metilpirimidina
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Pto. Ebullición: 108…109 °C/11mmHg
Pto. de fusión: 26…28 °C
Densidad: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00023197
Núm. CAS: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
UN: 3261
ADR: 8,II