1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17854-1G OR17854-5G
APOSOR17854-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17854-1G APOSOR17854-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,1100 g/mol
Pto. de fusión: 203…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159641
Núm. CAS: 5952-92-1