4-Cloro-o-toluidina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Cloro-2-metilanilina
OR17861-100G OR17861-250G OR17861-25G
APOSOR17861-100GEA 52.2 EUR
APOSOR17861-100G APOSOR17861-250G APOSOR17861-25G
4-Cloro-o-toluidina
4-Cloro-o-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
Pto. Ebullición: 241 °C
Pto. de fusión: 24…30 °C
Densidad: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007842
Núm. CAS: 95-69-2
EINECS: 202-441-6
UN: 2239
ADR: 6.1,III