Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium, Bis(tri-t-butylphosphine)palladium(0)
OR17884-5G OR17884-1G OR17884-250MG
APOSOR17884-5GEA 255 EUR
APOSOR17884-5G APOSOR17884-1G APOSOR17884-250MG
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Formula: C₂₄H₅₄P₂Pd
MW: 511,05 g/mol
Pto. de fusión: 258…272 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03094580
Núm. CAS: 53199-31-8