3-Metil-2-ciclopenten-1-ona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17891-100G OR17891-10G OR17891-50G
APOSOR17891-100GEA 169 EUR
APOSOR17891-100G APOSOR17891-10G APOSOR17891-50G
3-Metil-2-ciclopenten-1-ona
3-Metil-2-ciclopenten-1-ona
Formula: C₆H₈O
Pto. Ebullición: 185…186 °C
Pto. de fusión: 3 °C
Densidad: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001403
Núm. CAS: 2758-18-1
EINECS: 220-421-5