3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-5-chloropicolinonitrile
OR17893-1G OR17893-5G
APOSOR17893-1GEA 31.9 EUR
APOSOR17893-1G APOSOR17893-5G
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile 98%
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₂BrClN₂
MW: 217,46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12827549
Núm. CAS: 760207-83-8