2,3-Dibromo-5-chloropyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17894-100G OR17894-500G
APOSOR17894-100GEA 75.4 EUR
APOSOR17894-100G APOSOR17894-500G
2,3-Dibromo-5-chloropyridine 98%
2,3-Dibromo-5-chloropyridine
Formula: C₅H₂Br₂ClN
Pto. de fusión: 39…43 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08687254
Núm. CAS: 137628-17-2