Alcohol (±)-β-aminofenetilico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR17907-100G OR17907-500G
APOSOR17907-100GEA 77 EUR
APOSOR17907-100G APOSOR17907-500G
Alcohol (±)-β-aminofenetilico
Alcohol (±)-β-aminofenetilico
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. Ebullición: 261 °C
Pto. de fusión: 53…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130145
Núm. CAS: 7568-92-5
UN: 3263
ADR: 8,II