2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR17909-10G OR17909-1G OR17909-50G
APOSOR17909-10GEA 0 EUR
APOSOR17909-10G APOSOR17909-1G APOSOR17909-50G
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. de fusión: 130…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128847
Núm. CAS: 938-96-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III