Bis(ciclopentadienil)titanio dicloruro
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Titanocenedichloride, Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride, Titanocene dichloride
OR17913-10G OR17913-250G OR17913-50G
APOSOR17913-10GEA 21.9 EUR
APOSOR17913-10G APOSOR17913-250G APOSOR17913-50G
Bis(ciclopentadienil)titanio dicloruro
Bis(ciclopentadienil)titanio dicloruro
Formula: C₁₀H₁₀Cl₂Ti
MW: 248.97 g/mol
Pto. de fusión: 260…280 °C (desc.)
Densidad: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003723
Núm. CAS: 1271-19-8
EINECS: 215-035-9
UN: 3261
ADR: 8 II