5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(benzofuran-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Benzofuran, 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-benzofuran
OR17915-5G
APOSOR17915-5GEA
190
EUR
APOSOR17915-5G
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan
Formula:
C₁₄H₁₇BO₃ MW: 244,1 g/mol Pto. Ebullición: 90…120 °C/0mmHg Pto. de fusión: 63…66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115374 Núm. CAS: 519054-55-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...