Ácido maleico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR17920-100G
OR17920-25G
OR17920-10G
APOSOR17920-100GEA
109
EUR
APOSOR17920-100G
APOSOR17920-25G
APOSOR17920-10G
Ácido maleico
Ácido maleico
Formula:
C₄H₄O₄ Pto. Ebullición: 160 °C Pto. de fusión: 132…140 °C Densidad: 1,59 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063177 Núm. CAS: 110-16-7 EINECS: 203-742-5 |