5-Bromo-3-chloro-1H-indazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17924-1G OR17924-250MG
APOSOR17924-1GEA 36.4 EUR
APOSOR17924-1G APOSOR17924-250MG
5-Bromo-3-chloro-1H-indazole 97%
5-Bromo-3-chloro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,4800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738284
Núm. CAS: 36760-19-7