Furo[3,2-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17929-1G OR17929-250MG
APOSOR17929-1GEA 116 EUR
APOSOR17929-1G APOSOR17929-250MG
Furo[3,2-b]pyridine
Furo[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₅NO
MW: 119,12 g/mol
Pto. Ebullición: 79…80 °C/12mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11870744
Núm. CAS: 272-62-8