4-Aminoquinoline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17934-1G OR17934-5G OR17934-10G
APOSOR17934-1GEA 29 EUR
APOSOR17934-1G APOSOR17934-5G APOSOR17934-10G
4-Aminoquinoline 95+%
4-Aminoquinoline
Formula: C₉H₈N₂
Pto. de fusión: 152…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463448
Núm. CAS: 578-68-7