Ácido 3-amino-2-bromobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR17935-1G OR17935-25G OR17935-5G
APOSOR17935-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17935-1G APOSOR17935-25G APOSOR17935-5G
Ácido 3-amino-2-bromobenzoico
Ácido 3-amino-2-bromobenzoico
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Pto. de fusión: 153…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07786957
Núm. CAS: 168899-61-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III