2-Bromo-m-toluidina 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR17936-1G OR17936-5G
APOSOR17936-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17936-1G APOSOR17936-5G
2-Bromo-m-toluidina 98%
2-Bromo-m-toluidina
Formula: C₇H₈BrN
Pto. Ebullición: 48 °C/0,03mmHg
Densidad: 1,489 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06411367
Núm. CAS: 54879-20-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR